Temperaturanzeigestreifen
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0646.1065 0646.1071 0646.1077 0646.1082 0646.1110 0646.1121
620-9151EA 29 EUR InStock
620-9151 620-9152 620-9153 620-9154 620-9159 620-9161
Temperaturanzeigestreifen
Temperatur-Indikatorstreifen
testoterm-Messstreifen sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung einer vorgegebenen Maximaltemperatur.
  • Indikation durch irreversiblen Farbumschlag innerhalb von 2 Sekunden
  • Praktische Packung mit 50 Thermometerstreifen
  • Ein Temperaturniveau
B×T: 14×14 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge