Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schmelz- und Siedepunktkapillaren

Lieferant: BUCHI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

001759 001762 017808 019007
621-0003EA 281 EUR InStock
621-0003 621-0004 621-0005 621-0006
Schmelz- und Siedepunktkapillaren
Röhrchen Schmelzpunktkapillaren
For an accurate determination of a melting point & boiling point, the quality of the used tubes and capillaries is decisive. The original Büchi glass components guarantee uniform wall thickness at the sides and ends of the tubes and capillaries.

  • For use with melting point apparatus B-540/545
  • Capillaries dimensions 80×1,55 mm (L×W)
  • Capillary wall thickness is 0,225 mm
  • Tube vial dimensions 92×24 mm (L×W)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge