Decacarbonyldirhenium ≥96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
62108.03
62108.03EA 134 EUR InStock
62108.03
Decacarbonyldirhenium ≥96%
Decacarbonyldirhenium
Purity: 96% CAS No.: 14285-68-8 Molecular Formula: C10O10Re2 Formula Weight: 652.52 Physical Form: Powder Density: 2.87 Appearance: White Melting Point: 170° dec. UN No.: 3466 MDL No.: MFCD00011198
Formel: C₁₀O₁₀Re₂
Melting Pt: 170 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,87
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011198
CAS-Nummer: 14285-68-8
EINECS: 238-202-8
UN: 3466
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge