Digitales Mini-Thermometer mit erweiterter Einstechsonde
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0560.1111
628-0057EA 39 EUR InStock
628-0057
Digitales Mini-Thermometer mit erweiterter Einstechsonde
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Mini-Einstechthermometer mit erweitertem Sondenschaft führt schnelle und zuverlässige Kern-Temperaturmessungen durch.
  • Digitales Display, zeigt den genauen Messwert in °C oder °F an
  • Keine Ablesefehler
  • Batteriestatus wird auf dem Display angezeigt
  • Leichte Anwendung und handliche Größe
Ganz gleich, wo Sie es einsetzen zeigt es Ihnen Temperaturen bis +250 °C schnell und zuverlässig an. Die 213 mm lange Einstechsonde ermöglicht ein einfaches Eintauchen in Flüssigkeiten oder das Eindringen von halbfesten Substanzen wie Lebensmittelqualitätskontrollen,More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..