Analoge Thermohygrometer
Lieferant: Thies Clima
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.0169.42.058 1.0165.42.058
628-1139EA 260 EUR InStock
628-1139 628-2226
Analoge Thermohygrometer
Hygrometer Hygrometer, analog
Kombinierte Messgeräte für Temperatur und Luftfeuchte.
  • Runde Ausführung
  • Schwarze Zahlen auf weißem Hintergrund
  • Zwei farbige Pfeile für Temperatur und Feuchtigkeit
Zertifizierungen: Entspricht DIN 50014.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge