VWR® VisiScope® TL384 POL, Polarisierendes Mikroskop
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
630-1936EA 2940 EUR InStock
630-1936
VWR® VisiScope® TL384 POL, Polarisierendes Mikroskop
Mikroskope
Aufrechtes Mikroskop für die Beobachtung im Hellfeld und im polarisierten Licht mit spannungsfreien IOS N-Plan-POL-Objektiven. Perfekt für akkurate Polarisationsanalysen in Biologie und Materialwissenschaft.
  • LED-Durchlichtbeleuchtung für helle und klare Bilder
  • Drehbarer Objekttisch mit Einrastmechanismus
  • Von 0° bis 90° drehbarer Analysator mit Graduierung
  • Mit Bertrand-Linse für die konoskopische Beobachtung
  • Alle Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
  • Koaxiale Grob- (einstellbare Fokussierspannung) und Feintriebeinstellung mit Anschlag verhindert den Kontakt zwischen Objektiv und Probe
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge