Objektträger, Menzel Gläser
Lieferant: MENZEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AA00000102E01 AB00000112E01 AA00000112E01 AB00000102E012
631-0701EA 5.2 EUR InStock
631-0701 630-2012 630-1985 MENZAB00000102E012
Objektträger, Menzel Gläser
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese Mikroskop-Objektträger sind mit oder ohne Mattrand erhältlich.
  • Vorgewaschen und poliert
Conform to ISO 8037/I
Zertifizierungen: ISO 8037/I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..