Adhäsionsobjektträger, Q Path®
Lieferant: LABONORD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10048001 10048002 10048003 10048004 10048005
630-2087EA 33.5 EUR InStock
630-2087 630-2088 630-2089 630-2090 630-2091
Adhäsionsobjektträger, Q Path®
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Diese Objektträger sind geeignet für die Diagnostik von Zellsuspensionen und Gewebeproben.
  • Lagerung bei gleichbleibender Temperatur
  • Lagerung bei geringer Feuchtigkeit
Für in-vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
Zertifizierungen: EN 375:2001. ISO 8037/1.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge