Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zählkammern, Neubauer

Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

40442702 40442712 92044202712
631-0926EA 34.9 EUR InStock
631-0926 630-2183 630-2528
Zählkammern, Neubauer
Objektträger Zählkammern
Gesamtfläche: 9,0 mm².

  • Erythrozytenzählung nach Thoma
  • Leukozytenzählung in fünf großen Quadraten zu je 1 mm²
  • Neun große Quadrate zu je 1 mm² entsprechend der Einteilung nach Neubauer

Das mittlere Quadrat zu 1 mm² enthält, aufgrund der engeren Zwischenzeilen, 25 Quadrate mit 16 Mini-Quadraten zu je 0,05×0,05 mm.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..