Kaltlichtquelle, KL 1500 HAL
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
150700
630-2597EA 920 EUR InStock
630-2597
Kaltlichtquelle, KL 1500 HAL
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese professionelle Halogen-Kaltlichtquelle für umweltfreundliche PURAVIS® Glasfaser-Lichtleiter wurde mit dem kompletten 150 W-Halogenspektrum CRI 100 entwickelt und bietet hervorragende Leistungen, wenn es um kritische Farbmessungen in biowissenschaftlichen und industriellen Anwendungen geht.
  • Powerful 600 lm light flux
  • Switchable optics ensures uniform, high intensity illumination, even when using light guides with a small diameter
  • Sensor interlock at the light guide socket
  • Ripple-free illumination, perfect for digital imaging applications
  • Ultra-low noise fan and optimised airflow for relaxed working conditions
  • Filter slider
  • Wide range power supply (100 to 240 V; 50 to 60 Hz)
Bestellinformation: Lieferung ohne Lichtleiter. Das Netzkabel muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge