Digitale Handmikroskope, Dino-Light Medical, CapillaryScope
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MEDL4N5 MEDL4N5PRO MEDL4NPRO
630-2614EA 439 EUR InStock
630-2614 IDCPMEDL4N5PRO IDCPMEDL4NPRO
Digitale Handmikroskope, Dino-Light Medical, CapillaryScope
Mikroskope
Diese Handmikroskope sind für die Untersuchung der Kapillaren (winzige Blutgefäße) der Haut am Nagelrand konzipiert. Die Geräte können die Kapillaren in starker Vergrößerung darstellen, sowie die Abnahme der Kapillaren, Knotenbildung in den Kapillaren und Blutungen. Anhand dieser Informationen können Ärzte den Zustand der Blutgefäße im übrigen Körper diagnostizieren.
  • Bilder können als Standbilder oder Videos aufgenommen und auf jedem digitalen Medium gespeichert werden
  • Vergrößerungen von 200 und etwa 500-fach gewährleisten die Gewinnung klarer Bilder
  • Stromversorgung über USB-Anschluss: Sie benötigen keine Batterien
  • Eingebaute 8 LEDs können nach Wunsch aktiviert oder deaktiviert werden; eine externe Lichtquelle ist nicht erforderlich
  • Robustes Kunststoffgehäuse: Für den intensiven, täglichen Gebrauch geeignet
  • Das Bild kann auf dem Computerbildschirm, Laptop oder Windows-Tablet angezeigt werden, so kann auch der Patient die Bilder ansehen.
Das CapillaryScope 200 Pro (MEDL4N Pro) verwendet die neueste, hochmoderne Optik und bietet eine hervorragende Bildqualität und Farbwiedergabe in einem robusten und kompakten Gehäuse. Das CapillaryScope 200 Pro hat eine geringere Vergrößerung als das CapillaryScope 500 Pro, aber aufgrund eines größeren Sichtfeldes (FOV) ist es möglich, eine größere Anzahl von Kapillaren in einem Bild zu betrachten.
Das CapillaryScope 500 Pro (MEDL4N5 Pro) verwendet die neueste, hochmoderne Optik und bietet eine hervorragende Bildqualität und Farbwiedergabe in einem robusten und kompakten Gehäuse. Mit diesem kompakten und vielseitigen digitalen CapillaryScope ist es sehr einfach, hoch detaillierte Bilder in der Nagelfalz-Kapillarmikroskopie mit einer hohen Vergrößerungsrate von 500x aufzunehmen und zu speichern.
Das CapillaryScope 500 (MEDL4N5) ist eine budgetfreundlichere Version innerhalb der Dino-Lite CapillaryScope-Reihe. Mit diesem kompakten und vielseitigen digitalen CapillaryScope ist es sehr einfach, hoch detaillierte Bilder in der Nagelfalz-Kapillarmikroskopie mit einer hohen Vergrößerungsrate von 500x aufzunehmen und zu speichern.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.
Lieferumfang: Werden mit Tragetasche, Software-CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)), Kalibrierungsziel und medizinischem Benutzerhandbuch ausgeliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge