VWR® VisiScope® BL254 T1, Digitales Mikroskop
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
630-2673EA 1850 EUR InStock
630-2673
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digitales Mikroskop
Mikroskope
Unterrichts- und Labormikroskop mit integrierter Kamera und abnehmbarem Tablet.
  • Druckgussrahmen für hohe Stabilität und Ergonomie bei Durchlicht-Beobachtungen
  • Das Tablet am Mikroskop ist in alle Richtungen drehbar und lässt sich leicht vom Mikroskop lösen
  • Große Öffnung hinter dem drehbaren Nasenstück kann als Griff genutzt werden
  • N-plan Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
  • Weiße Beleuchtung deren Lichtintensität mit einem Drehknopf geregelt werden kann
  • Effiziente LED-Energiesparlampe
Mehrsprachiges Tablet mit Touchscreen- für kabellose oder Bluetooth®-Verbindung und Stromversorgung durch einen zweizelligen Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Dokumentation.
Bestellinformation: Tastatur für das Tablet ist separat erhältlich.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, OTG-Kabel (Mikro-B auf USB-A), USB Kamerakabel (Mikro-B auf USB-B) ausgeliefert. Einschließlich Bildanalysesoftware ProView.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge