VWR® VisiScope® STB150, Stereomikroskop
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
630-2942EA 271 EUR InStock
630-2942
VWR® VisiScope® STB150, Stereomikroskop
Mikroskope
Binokulares Stereomikroskop, ausgestattet mit drehbarem Objektiv (2× bis 4×), festem Arm mit Griff sowie heller, gleichmäßiger LED-Beleuchtung (Durchlicht und Auflicht). Für Unterrichtszwecke vorgesehen.
  • Einstellbarer Dioptrienausgleich an beiden Okularen
  • Pupillenabstand einstellbar zwischen 53 und 75 mm
  • Wiederaufladbarer NiMH-Akku für eine Einsatzdauer von bis zu 8 Stunden
  • Effiziente LED-Energiesparlampe
Bestellinformation: Rechargeable batteries not included.
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und Staubschutzhülle geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge