Vision Luxo Wave LED Tischlupe
Lieferant: VISION ENGINEERING
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WAL025949
630-3178EA 524 EUR InStock
630-3178
Vision Luxo Wave LED Tischlupe
Lupen
Industrielle LED-Lupenleuchte in Rechteckform mit 3.5 Dioptrien Glaslinse (71×114 mm) und zwei dimmbaren 6 Watt LED Einheiten.
  • Keine Drehknöpfe; Kein Justieren
  • Dimmerstufen 0-50-100%
  • Beleuchtung links/rechts auswählbar
  • Automatische Abschaltung
  • Gelenkarm aus Stahl (105 cm) und Aluminiumkopf
  • Nur in hellgrau
Die WAVE LED-Lupe hat eine selbstbalancierende, schattenfreie und freihändige Halskonstruktion, die es ermöglicht, den Lampenkopf in jeder Position zu fixieren. Das vollständig umschlossene Halsdesign eignet sich für mechanische, elektronische, zahntechnische Anwendungen, sowie in der Schmuckherstellung und bei anderen Präzisionsarbeiten. Die WAVE LED-Lupe ermöglicht eine schattenfreie Vergrößerung und 3D-Ausleuchtung mit auswählbarer Beleuchtung links/rechts.
Bestellinformation: Tischklemme ist enthalten; andere Klemmen und Anbauten sind verfügbar. Für zusätzliche Vergrößerungen kann man eine sekundäre 4-, 6- oder 10-Dioptrien STAYS Linse an der Hauptlinse befestigen. Zubehör wird separat verkauft.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge