VWR® C-WF, Digitalkamera
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
630-3271EA 420 EUR InStock
630-3271
VWR® C-WF, Digitalkamera
Kameras
Wi-Fi-Kamera mit guter Auflösung (bis zu 5 MP), CMOS-Sensor und Wi-Fi-Verbindung, empfohlen für grundlegende/generelle Anwendungen in Bildung und im Privatbereich. Arbeiten Sie in einem vollständig interaktiven, flexiblen und dynamischen digitalen Klassenzimmer und maximieren Sie die Effizienz von Lernprozessen.
  • Ideal für interaktive, flexible und dynamische Lernprozesse
  • Einfache, intuitive Bedienung mit leistungsstarker Software
  • Universelle Anbindung an jede Mikroskopmarke
  • Direkter Okular- und Trino-Anschlussport
  • Bis zu 5 MP Bilder
  • Wi-Fi-Schnittstelle
  • Direkter Wi-Fi-Anschluss (ohne Router)
  • Bild- und Videoaufnahmefunktion während der Verwendung im Wi-Fi-Modus
  • Zuverlässige Farbtreue
  • C-Mount-Projektionsobjektiv und Ringe im Lieferumfang enthalten
Sofort an jedem Mikroskop einsatzbereit, mit direkter Okular-Tubus-Verbindung dank dem im Lieferumfang enthaltenen C-Mount-Projektionsobjektiv und den Ringen. Kann auch mit jedem Trinokular-Tubus anderer Marken verwendet werden, die das C-Mount-Projektionsobjektiv oder das zusätzlich fokussierbare C-Mount-Adapter unterstützen.
Bestellinformation: Software zum kostenlosen Herunterladen (Windows, Mac OS oder Linux) steht Ihnen jederzeit mit den neuesten Updates zur Verfügung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge