VWR® VisiCam® Plus, USB-Digitalkameras
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
630-2737EA 430 EUR InStock
630-2737 630-2738 630-2919 630-2973 630-2974 630-3357
VWR® VisiCam® Plus, USB-Digitalkameras
Kameras
Diese Kameras liefern hochauflösende Bilder für alltägliche Mikroskopieaufgaben.
  • Sehr zuverlässige Farbtreue
  • Automatische Belichtung und Weißabgleich für klare Bilder
  • USB-3.0-Anschluss zur schnellen Datenübertragung
  • Optischer Anschluss für Standard-C-Mount
  • Inklusive Software zur Vorschau und Aufnahme von Bildern und Videos zur Analyse und Verarbeitung
Mit dem passenden C-Mount für Mikroskop und Kamera. Passt zu jedem Mikroskop in Bildung, Industrie und klinischer Anwendung.
Zubehörinformationen: Benötigte Software kann online unter "WeitereMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..