Aufrechtes Mikroskop, DM500
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13613215_P4 13613215_P1 13613215_P2 13613215_P3 13613215_P5
630-3276EA 3440 EUR InStock
630-3276 630-3273 630-3274 630-3275 630-3392
Aufrechtes Mikroskop, DM500
Mikroskope
Leica DM500 binokulare Mikroskope wurden speziell dafür entwickelt, um den Wissenschaftsunterricht zu erleichtern. Das DM500 ist das ideale Gerät für Einsteigerkurse in den Biowissenschaften.
  • Die Leica EZLite™ LED-Beleuchtung bietet ein kalt-weißes Licht bei 80% geringerem Energieverbrauch
  • Die LED-Beleuchtung erspart zudem den Austausch von Leuchtmitteln
  • Vorzentrierter, vorfokussierter Abbe-Kondensor macht Anpassungen überflüssig
  • Schülerfreundlicher Objektträgerhalter EZGuide™ verhindert das Abplatzen von Objektträgern
  • Objekttisch mit abgerundeten Kanten
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..