Messlupen
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115410 11547
630-8270EA 168 EUR InStock
630-8270 630-8271
Messlupen
Lupen
Diese technischen Lupen eignen sich für jegliche Standard-Anwendungen.
  • Achromatische Linse aus hochwertigem Silikat für verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung
  • Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Es sind verschiedene Präzisions-Messskalen für die Lupen erhältlich.
Bestellinformation: Werden mit Standard-Fadenkreuzskala (Nr. 115201), Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge