VWR® Silikonflüssigkeiten
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
630054TEA 222 EUR InStock
630054T 630057W 630076C 630077D 630094E 630096G 630097H Q1-200KG
VWR® Silikonflüssigkeiten
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
  • Nicht korrosiv
  • Hoher Flammpunkt
  • Lange Lebensdauer
  • Geringe Verdampfung
Die Flüssigkeiten besitzen ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften und decken einen weiten Temperaturbereich von −40 bis +200 °C ab.
1 cS = 1 mm²/s
Verpackung: In einer Kunststoffflasche/ einem Kunststoffkanister.
Achtung! Bitte beachten: Bei hohen Temperaturen können gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. Bei Temperaturen über 140 °C muss dieses Material in einem Abzug verarbeitet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge