VWR® Rechteckige Deckgläser
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-0135EA 70.6 EUR InStock
631-0135 631-0122 631-0130 631-0134 631-0136 631-0137 631-0138 631-0143 631-0144 631-0145 631-0147 631-0133 631-0146
VWR® Rechteckige Deckgläser
Deckgläser
Rechteckige Deckgläser aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1.
Verpackung: In Boxen aus Kunststoff mit Scharnierdeckel.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge