VWR® SuperFrost® Plus, Adhäsionsobjektträger
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-0446EA 38.5 EUR InStock
631-0446 631-0447 631-0448 631-0449 631-0108
VWR® SuperFrost® Plus, Adhäsionsobjektträger
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Die SuperFrost Plus-Objektträger wurden speziell für Gefrierschnitte entwickelt.
  • Permanente positive Ladung bindet frisch eingefrorene Gewebeschnitte und Zytologie-Präparate
  • Geschliffene Kanten und farbige Mattränder zur Beschriftung
  • Stärke der Gewebeschnitte: 2 bis 5 µm
Durch elektrostatische Bindung der Gewebeschnitte an den Objektträger werden Verluste während des Färbens verhindert.
Zytologische Präparate auf diesen Objektträgern widerstehen Zellverlust während Enzymeinwirkungen, DNA-Denaturierung und RNA-Hybridisierung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge