Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Beidseitig mattierte Adhäsionsobjektträger, HistoBond®

Lieferant: MARIENFELD

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

0810000 0810001 0830001
631-0624EA 16.8 EUR InStock
631-0624 631-0625 630-2830
Beidseitig mattierte Adhäsionsobjektträger, HistoBond®
Objektträger Adhäsions-Objektträger
The glass surface of the HistoBond® slide is loaded with a permanent positive charge, which fastens all types of section to the glass.

  • Ground edges 90°, twin-frosted on both sides
  • Silane-treated, pre-cleaned and ready for use
  • Autoclavable with silky frosted marking area of 20 mm at one end on both sides

In most cases, this reliable bonding makes it possible to dispense with double experiments which saves time in section preparations.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..