Mikroskop-Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Lieferant: MENZEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AG00008032E01 AG00008132E01 AG00008232E01 AG00008332E01 AG00008432E01
631-0705EA 8.5 EUR InStock
631-0705 631-0706 631-0707 631-0708 631-0709
Mikroskop-Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese Objektträger werden mit einer lichtundurchlässigen Beschichtung in standardmäßigen Farben geliefert.
  • Geschliffene 90° Kanten
  • Beschriftungsfelder zur leichten Identifizierung
  • Beständig gegen Lösungsmittel und gegen Kratzer oder Aneinanderhaften beim Stapeln
Jede Farbe kennzeichnet verschiedene Präparate auf einen Blick entsprechend der Dringlichkeit, Verarbeitung oder Färbetechnik.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge