Zählkammern, Neubauer
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40421002 40441702 92044102702
HECH40421002EA 46.35 EUR InStock
HECH40421002 631-0925 HECH92044102702
Zählkammern, Neubauer
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammern eignen sich für Blutuntersuchungen und Urinanalysen.
  • Erythrozytenzählung entspricht genau der Thoma-Methode
  • Leukozytenzählung in fünf großen Quadraten
  • Auswertung wie für Thoma-Zählnetze angegeben
Bestehend aus neun großen Quadraten, das mittlere Quadrat zeigt die Thoma-Zählnetze und die anderen acht Quadrate sind in 16 gleiche Quadrate unterteilt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge