Zählkammern, Neubauer
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40442702 40442712 92044202712
631-0926EA 34.9 EUR InStock
631-0926 630-2183 630-2528
Zählkammern, Neubauer
Objektträger Zählkammern
Gesamtfläche: 9,0 mm².
  • Erythrozytenzählung nach Thoma
  • Leukozytenzählung in fünf großen Quadraten zu je 1 mm²
  • Neun große Quadrate zu je 1 mm² entsprechend der Einteilung nach Neubauer
Das mittlere Quadrat zu 1 mm² enthält, aufgrund der engeren Zwischenzeilen, 25 Quadrate mit 16 Mini-Quadraten zu je 0,05×0,05 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge