Zählkammern, Nageotte
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40446702
631-0928EA 51.7 EUR InStock
631-0928
Zählkammern, Nageotte
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammern werden für Spezialanwendungen in Lumbalflüssigkeit verwendet.
  • Unterteilung: 40 Rechtecke zu je 10×0,25 mm
  • Die Mitte der Teilung wird durch Doppellinien gekennzeichnet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge