Kaltlichtquellen, KL 1600 LED und KL 2500 LED
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
250400UK 250400EU 250400CH 150600 150600-SETEU
631-1032EA 1008 EUR InStock
631-1032 631-1031 631-1030 631-1037 SCOC150600-SETEU
Kaltlichtquellen, KL 1600 LED und KL 2500 LED
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese LED-Kaltlichtquellen für umweltfreundliche PURAVIS® Lichtleiter wird von mehreren LED-Modulen betrieben und bietet ein leistungsstarkes Beleuchtungssystem, welches alle Anforderungen moderner Stereomikroskope hinsichtlich Objektbeleuchtung in industriellen und biowissenschaftlichen Anwendungen erfüllt.
  • Ökologische bleifreie Glasfaser-Lichtleiter für besser erkennbare und deutlichere Bilder
  • Filterschieber mit zwei Positionen – Filter bleibt in der Lichtquelle, selbst bei Nichtverwendung
  • Kompaktes Gehäuse mit eingebautem Tragegriff und Eisenballast für Stabilität bei Verwendung mit Schwanenhals-Lichtleitern
  • Lange Lebensdauer von mindestens 50000 Stunden
KL 1600 LED: Standard-Kaltlichtquelle mit einer Helligkeit von 680 lm, entspricht der einer 150 W-Halogenlampe. Aufgrund seines schlanken Designs kann die KL 1600 LED in der Nähe des Mikroskops platziert werden. Mit stufenloser Dimmung.
KL 2500 LED: Fortschrittliche Kaltlichtquelle mit einer Helligkeit von 1100 lm, entspricht der einer 250 W Halogenlampe. Steuerbar über USB. Intensitätssteuerung mittels extrafeiner Dimmung mit drei Empfindlichkeitsstufen (Fein-, Standard- und Grobabstimmung). Elektronische Blendenfunktion. LCD mit Helligkeitseinstellung, Betriebsart oder Fehlercode. Leistungsstarkes Beleuchtungssystem für die Anforderungen modernster High-End-Stereomikroskope.
Bestellinformation: Lieferung ohne Lichtleiter. Netzkabel müssen separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge