VWR® Q Path®, Aufbewahrungsbox
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-1072EA 1230 EUR InStock
631-1072
VWR® Q Path®, Aufbewahrungsbox
Boxen Lagerboxen
Lagerbox mit zwei Schubladen aus Metall für Biopsie- und Einbettkassetten.
  • Für 2×700 Einbett-Kassetten
  • Gewicht: 16 kg
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge