VWR® Q Path®, Box für Objektträger
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-1079EA 392 EUR InStock
631-1079
VWR® Q Path®, Box für Objektträger
Objektträger-Kästen
Dieser Behälter für fünf Objektträger verhindert, dass die Gläser zu Bruch gehen oder aneinander haften. Er kann auch für Anwendungen in der Zytologie verwendet werden, zum Beispiel bei konventionellen Abstrichen.
W×D×H: 82×30×18 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge