VWR® VisiLight® P-LED10, LED-Beleuchtung
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-1086EA 492 EUR InStock
631-1086
VWR® VisiLight® P-LED10, LED-Beleuchtung
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Die Lichtquelle VisiLight® P-LED 10 verfügt über zwei flexible Arme mit hocheffizienten LEDs (3,6 W).
  • Helligkeitssteuerung
  • Zwei flexible Arme (L = 60 cm)
  • Beleuchtungsstärke (bei 10 cm): 170000 Lux
  • Lichtstrom: 400 lm pro Arm
  • Farbtemperatur: purweiß (6300 K)
Lieferumfang: Lieferung mit einem Multiadapter-Stecker-Netzteil (EU, UK).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge