Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® VisiLight® LED3, Kaltlichtquelle ohne Lüfter

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

631-1100EA 806 EUR InStock
631-1100 631-1103
VWR® VisiLight® LED3, Kaltlichtquelle ohne Lüfter
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Die passiv gekühlte LED-Kaltlichtquelle VisiLight® LED3 ohne Lüfterkühlung kann für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. Qualitätssischerung, industrielle Endoskopie oder Bildverarbeitung verwendet werden und ist besonders für Reinräume geeignet. Die Kaltlichtquellen zeichnen sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Dank der umweltfreundlichen LED-Technologie sind sie effizient und langlebig. Trotz der lüfterlosen Kühlung, welche diese Kaltlichtquelle ideal für Reinraumanwendungen macht, übertrifft ihre Helligkeit die einer 150-W-Halogen-Kaltlichtquelle.

  • Modernes Design in einem robusten, eloxierten Aluminiumgehäuse
  • Umweltfreundliche LED-Technologie mit flimmerfreier Beleuchtung
  • Stromverbrauch 36 W bei einer Helligkeit (730 lm*), die eine 150-W-Halogen-Lichtquelle weit übertrifft

B×T×H: 174×259×81 mm

Gewicht: 3,7 kg

*mit Lichtleiter (Aktiv- Ø = 9 mm und L = 1 m)

*mit Lichtleiter (Aktiv- Ø = 9 mm und L = 1 m)

Bestellinformation: Lieferung mit einem Multiadapter-Netzteil (EU, UK, US). LED-Lebensdauer 50000 Stunden. Versionen mit anderen Farbtemperaturen oder hohem CRI sind auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge