VWR®, Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-1161EA 152 EUR InStock
631-1161
VWR®, Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand speziell für Humanblut, Untersuchungen von Körperflüssigkeiten sowie Paraffinschnitte.
  • Haltbarkeit 60 Monate
  • Geschliffene Kanten für einen sicheren Gebrauch
  • Kennzeichnung mit Bleistift, Permanentmarker und Etiketten möglich
Geeignet für den Einsatz in der Hämatologie, Mikrobiologie sowie der Histopathologie.
Verpackung: 50 Stück pro Packung. 50 Packungen pro Karton.
Achtung! Bitte beachten: Die empfindlichen Artikel sollten trocken und bei geeigneter Labortemperatur gelagert werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge