VWR®, Silanbeschichtete Objektträger mit doppeltem Mattrand
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-1162EA 208 EUR InStock
631-1162
VWR®, Silanbeschichtete Objektträger mit doppeltem Mattrand
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Die silanbeschichteten (Aminoalkylsilan) Objektträger gewährleisten dank adhäsiver Oberfläche, welche Gewebeschnitte an die Glas-Objektträger bindet, eine permanente Haftung.
  • Geschliffene Kanten für einen sicheren Gebrauch
  • Beschriftung mit Bleistift, Markierstiften und herkömmlichen Beschriftungssystemen
  • Haltbarkeit 18 Monate
Empfohlen für HE-Färbungen, Immunohistochemie (IHC) und Hybridisierung von Gefrierschnitten in histopathologischen Untersuchungen.
Verpackung: 50 Stück pro Packung. 50 Packungen pro Karton.
Achtung! Bitte beachten: Die empfindlichen Artikel sollten trocken und bei geeigneter Labortemperatur gelagert werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge