Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® VisiLight® LED70, Hochleistungs-Kaltlichtquelle ohne Lüfter

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

631-1249EA 2070 EUR InStock
631-1249 631-1254
VWR® VisiLight® LED70, Hochleistungs-Kaltlichtquelle ohne Lüfter
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese lüfterlose Kaltlichtquelle mit passiver Kühlung und kompaktem, stabilem Aluminiumgehäuse liefert eine optimale und homogene Ausleuchtung der Lichtleiter. Sie eignet sich daher ideal für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Qualitätssicherung, industrielle Endoskopie und Bildverarbeitung sowie Reinraum-Anwendungen. Die Helligkeit übersteigt bei weitem die Helligkeit einer herkömmlichen 250-W-Halogen-Lichtquelle. Voraussichtliche LED-Lebensdauer 50000 Stunden.

  • 1500 lm am Lichtleiterausgang
  • Lüfterlose Passivkühlung, für einen geräuschlosen und vibrationsfreien Betrieb
  • Keine Verschmutzung des Kühlsystems
  • Analoge Helligkeitseinstellung von 0 bis 100% (flackerfrei)
  • Blendschutz durch Lichtleitererkennung
  • Dreifach thermische Absicherung
  • Integriertes Netzteil
  • Optionaler Tragegriff für mehr Flexibilität

B×T×H: 230×283×116 mm

Gewicht: 5,2 kg

* lm = Lichtstrom (Lichtleiter Ø = 9 mm und L = 1 m)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge