Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Deckgläser, rechteckig

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

631-1569EA 98 EUR InStock
631-1569 631-1572 631-1573 631-1574 631-1575
VWR®, Deckgläser, rechteckig
Deckgläser
Die Deckgläser eignen sich insbesondere für Diagnostik-Anwendungen.

  • Reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1

Thickness: 0.13 - 0.16 mm

Thickness: 0,13 - 0,16 mm

Verpackung: In Spenderboxen mit separatem Deckel.

Order Now
 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge