VWR®, Deckgläser, quadratisch
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-1566EA 25.7 EUR InStock
631-1566 631-1567 631-1568 631-1570 631-1571
VWR®, Deckgläser, quadratisch
Deckgläser
Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.
  • Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Verpackung: In Spenderboxen mit separatem Deckel.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge