VWR®, Objektträgerkasten
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
631-9113EA 14.3 EUR InStock
631-9113
VWR®, Objektträgerkasten
Objektträger-Kästen
In diesem robusten, zweiteiligen Objektträgerkasten können bis zu 100 Objektträger aufbewahrt werden.
  • Die Positionen sind passend zur entsprechenden Inhaltsliste an der Innenseite des Deckels nummeriert
  • Geformter, robuster Kasten: Hält die Objektträger sicher in den eingelassenen Schlitzen
  • Stapelbar für eine langfristige Aufbewahrung
Der Kasten besteht aus robustem ABS und wird mit einem rostbeständigen, vernickelten Verschluss und Scharnierstift zum Lagern oder Transportieren verschlossen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge