Runder Versandbehälter für Objektträger
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
922
631-9150EA 12.6 EUR InStock
631-9150
Runder Versandbehälter für Objektträger
Objektträger-Versandbehälter
Zum Aufbewahren und Versenden von einer 12 ml-Probe oder fünf bis zehn Objektträgern, abhängig von ihrer Dicke.
  • Sehr robust, chemisch inert
  • Der Objektträger ragt zum einfachen Entnehmen 20 mm über das Gefäß hinaus
  • Sehr tiefes Gewinde garantiert auslaufsicheren Verschluss während der Lieferung
Ø×H: 45×90 mm
Ø×H: 45×90 mm
Lieferumfang: Mit kleiner Schlaufe am Deckel zur Kennzeichnung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge