Adhäsionsobjektträger, Menzel Gläser, SuperFrost® Plus
Lieferant: MENZEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J1810AMNZ J1820AMNZ J1830AMNZ J1840AMNZ J1800AMNZ J7800AMNZ
630-0950EA 39.5 EUR InStock
630-0950 630-0951 630-0952 630-0954 631-9483 MENZJ7800AMNZ
Adhäsionsobjektträger, Menzel Gläser, SuperFrost® Plus
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Die Superfrost® Plus Objektträger gewährleisten eine Gewebeadhäsion ohne aufwändige zusätzliche Beschichtungen.
  • Permanente positive Ladung, bindet frische, fixierte oder eingebettete Gewebeabschnitte
  • Mattierte Enden zur Beschriftung
  • Hergestellt aus feinem Flachglas und für einheitliche Qualität ausgewählt
  • Geglüht, um Absplitterungen und Brüche zu minimieren
  • Beständig gegen Korrosion oder Beschlagen
Sie verhindern den Gewebeverlust beim Färben und stundenlange Objektträgervorbereitung, indem sie gefrorene Gewebeschnitte und zytologische Präparate elektrostatisch anziehen und sie an den Objektträger binden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge