Lovibond® Komparator Farbmesssystem 2000 mit Farbabstufungen
Lieferant: Lovibond Tintometer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 2190 EUR InStock
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Lovibond® Komparator Farbmesssystem 2000 mit Farbabstufungen
Kolorimeter Komparator-Sets
Ein preisgünstiges Einsteigersystem zur visuellen Farb- und Farbzahlbestimmung. Dieses System ist erhältlich für viele geläufige Farbskalen. Jedes Set enthält alles, was zur Messung benötigt wird:
  • Den Komparator, mit dem Probe und Farbskala für einen genauen Farbvergleich in dasselbe Sichtfeld gebracht werden können
  • Eine Auswahl an stabilen und vorkalibrierten Farbstandards aus Glas, die in Abstufungen in drehbaren Scheiben untergebracht sind und eine einfache direkte Bewertung der Probe ermöglichen
  • Eine standardisierte Lichtquelle, die einheitliche Lichtverhältnisse für eine konstante und genaue Messung gewährleistet
  • Passende Glasküvetten mit entsprechender Schichtdicke zur Probenaufnahme
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge