Spektrokolorimeter, Lovibond® LC 100
Lieferant: Lovibond Tintometer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
401100 401120
633-0242EA 2530 EUR InStock
633-0242 633-0243
Spektrokolorimeter, Lovibond® LC 100
Kolorimeter Reflexions-Kolorimeter
Ein leichtes, tragbares bildgebendes Spektrokolorimeter zur Einstellung und Einhaltung von Farbstandards im gesamten Herstellungsprozess. In weniger als 2 Sekunden liefert es nicht nur eine Auswertung, sondern gibt an, wie stark die Farbe von einer bestimmten Norm abweicht. Es nimmt Bilder der Probe mit 8 verschiedenen Beleuchtungen im sichtbaren Bereich und 1 ultravioletten LED (9 Banden insgesamt) für eine präzisere Farbmessung auf. Jede Messung ist eine Kombination von 27 Bildern, beleuchtet mit verschiedenen Farben aus verschiedenen Richtungen.
  • Messung von Lebensmitteln, Pulvern, Kosmetika, Pasten und Pharmazeutika
  • Auswertungen und Vergleichstabellen innerhalb von Sekunden
  • Konformitätsberichte im PDF- und excel-Format
  • Nur für Innenanwendung
  • Akku aufladbar am Computer (über USB-Kabel)
Der SV 100 Halter stützt das LC 100 in einem ergonomischen Betrachtungswinkel. Eine mitgelieferte Kappe schützt die Probe vor starker Umgebungslichtexposition und ermöglicht schnelle, aber exakte Auswertungen.
Lieferumfang: Das Gesamtpaket (LC 100 und SV 100) wird mit einem Koffer mit allem für die präzise Farbmessung erforderlichen Zubehör geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge