UV/Vis-Spektralphotometer, Ultrospec™ 7000
Lieferant: BIOCHROM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29003608 29003606 29003605
634-0885EA 0 EUR InStock
634-0885 634-0884 634-0883
UV/Vis-Spektralphotometer, Ultrospec™ 7000
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die Ultrospec™ 7000 sind Doppelstrahl-UV/Vis-Spektralphotometer. Software für Wellenlängenscans, feste Wellenlänge, Standardkurven, Kinetik und vorgespeicherte biowissenschaftliche Methoden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Farb-Touchscreen mit klarer und einfacher Menüführung bei eigenständigen Modellen
  • Gleichungseditor-Software für benutzerdefinierte Berechnungen auf gemessene Daten
  • Analytisches Instrument für mehrere Benutzer mit sicherer Anmeldung zum Schutz von Methoden
Bestellinformation: Für weitere Informationen über die vollständige Palette an Zubehör, einschließlich der Datrys™ Softwareoptionen für PC-gesteuerte Modelle, wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge