Spectrophotometer cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quarz, Lichtweg: 10 mm, Height: 15 mm, Volumen: 500 µl
Lieferant: VWR Collection
Spectrophotometer cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quarz, Lichtweg: 10 mm, Height: 15 mm, Volumen: 500 µl
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
KÜVETTEN 500 UL 10 MM 1 * 1 ST 634-6025 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRI634-6025
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder