VWR® UV-6300PC, UV/Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
634-6041EA 6180 EUR InStock
634-6041
VWR® UV-6300PC, UV/Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
UV/Vis-Spektralphotometer mit optischem Doppeltrahlsystem für allgemeine Forschung, pharmazeutische, biochemische und klinische Nutzung im Labor, die Entwicklung neuer Materialien und Qualitätskontrollen.
  • Standard-Photometrie: Absorption, Transmission und Konzentration
  • Quantitative Analyse und Kinetik, Multi-Wellenlängenscan und Spektralscan
  • DNA/RNA- und Proteinanalyse
  • Interne Steuerung via Tastatur und PC-Steuerung (optional)
  • UV-Vis Analyst Software für leistungsstärkere Datenverarbeitung und erweiterte Datenerfassung
Can be used in stand-alone mode or with a PC using the supplied UV-Vis Analyst software which then delivers more powerful data processing, expanded data collecting, and removes the limit on storage capability.
Lieferumfang: Wird mit vier optischen Glasküvetten, zwei Quarzküvetten, Staubschutzhülle, USB-Kabel, USB-Stick (8 GB), „UV-Vis Analyst“ Software für PC-Steuerung, Küvettenhaltern für Probe und Referenz und Netzkabeln mit UK-, CH- und EU-Steckern geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge