Automatische Digital-Refraktometer, RX-9000α
Lieferant: ATAGO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3263
635-0397EA 9160 EUR InStock
635-0397
Automatische Digital-Refraktometer, RX-9000α
Refraktometer Tischrefraktometer
Bei den Geräten RX-9000α handelt es sich um automatische Digital-Refraktometer, die das Vorwählen der Messtemperatur sowie das genaue und rasche Messen des Brechungsindex, Brix oder der Konzentration verschiedener Flüssigkeiten ermöglichen.
  • Peltier-Thermostat zur Temperaturkontrolle von 5 bis 70 °C
  • Die Messung startet automatisch, wenn die Probe die gewünschte Zieltemperatur erreicht.
  • Schnelle Anzeige des Brechungsindex und Brix bei der eingestellten Temperatur
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge