VWR® ATC, Handrefraktometer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
635-0629EA 216 EUR InStock
635-0629 635-0630 635-0631 635-0632 635-0633 635-0634 635-0635 635-0636 635-0637 635-0638 635-0639
VWR® ATC, Handrefraktometer
Refraktometer Handrefraktometer
Hand-Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) für konsistente Ergebnisse.
  • ATC bei 20 °C zwischen 10 und 30 °C
  • Leicht ablesbare Skalen liefern exakte Ergebnisse
  • Einfach in der Handhabung und Reinigung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge