Polarimeter tubes and spare parts
Lieferant: BELLINGHAM STANLEY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35-58 35-57 35-46 35-47 35-68 35-60 35-64 35-29 35-30 35-10 35-11 35-20 35-21 35-82 35-91 35-95 35-96 35-90 37-540 37-541 35-17 35-18 37-543
635-0029EA 342 EUR InStock
635-0029 635-0028 635-0026 635-0027 635-0030 635-0289 635-0290 635-0024 635-0025 BELL35-10 BELL35-11 635-1004 635-1005 BELL35-82 BELL35-91 BELL35-95 BELL35-96 BELL35-90 BELL37-540 BELL37-541 BELL35-17 BELL35-18 BELL37-543
Polarimeter tubes and spare parts
Polarimeter
Polarimeter tubes are manufactured to high quality standards where tube ends are precision ground and windows made from selected low strain glass providing highest accuracy along the light path.
  • Jacketed funnel flow-through tubes for sugar testing laboratories
  • Water-jacketed tubes can be used to provide temperature control as required
  • Continuous flow through tubes allows monitoring of pumped samples
Zertifizierungen: Conforming to ICUMSA recommendations.
Bestellinformation: XPC adaptors and cover glasses for UV measurements are also available.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..