Formaldehyd 4% in wässriger Lösung, VOLUSOL®, gepuffert pH 7.2 -7.6
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: 0,5-1,5 % MeOH
6368.5000EA 98.9 EUR InStock
6368.5000
Formaldehyd 4% in wässriger Lösung, VOLUSOL®, gepuffert pH 7.2 -7.6
Formaldehyd
Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Melting Pt: -92
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Formaldehyde) 3.5 --> 4.5 %
pH (20°C) 7.2 --> 7.6
Methanol 0.5 --> 1.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge