2-Nonanon, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
63969-1ML
63969-1MLEA 42.4 EUR InStock
63969-1ML
2-Nonanon, Supelco®
2-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009553
CAS-Nummer: 821-55-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c8f751d89560efad8f183597b6ba48631c6a5aa&vid=5c8f751d89560efad8f183597b6ba48631c6a5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge