TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
648463-50
648463-50EA 191 EUR InStock
648463-50
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Millipore®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge